3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12556-1G OR12556-5G
APOSOR12556-1GEA 173 EUR
APOSOR12556-1G APOSOR12556-5G
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride 97%
3-Phenoxybenzylamine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₄ClNO
Pto. de fusión: 185,5…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781045
Núm. CAS: 376637-85-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III