tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1256-1G OR1256-5G OR1256-10G
APOSOR1256-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1256-1G APOSOR1256-5G APOSOR1256-10G
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Pto. Ebullición: 95…110 °C/0,5mmHg
Densidad: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276987
Núm. CAS: 112275-50-0