5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(4-Chlorophenyl)-1,3-oxazole
OR12571-1G OR12571-5G
APOSOR12571-1GEA 104 EUR
APOSOR12571-1G APOSOR12571-5G
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
5-(4-Chlorophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258870
Núm. CAS: 1008-94-2