3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
OR12577-1G OR12577-250MG OR12577-5G
APOSOR12577-1GEA 56.7 EUR
APOSOR12577-1G APOSOR12577-250MG APOSOR12577-5G
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
3-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
MW: 183.2060 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684103
Núm. CAS: 85553-53-3