1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1258-100G OR1258-25G
APOSOR1258-100GEA 248 EUR
APOSOR1258-100G APOSOR1258-25G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane 98%
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formula: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
Pto. Ebullición: 70 °C/0,5mmHg
Densidad: 0,986 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009655
Núm. CAS: 69304-37-6
UN: 2987
ADR: 8,II