4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12597-1G OR12597-250MG
APOSOR12597-1GEA 0 EUR
APOSOR12597-1G APOSOR12597-250MG
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
4-Phenoxypiperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684106
Núm. CAS: 3413-27-2