4-Phenoxybenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Phenoxyphenyl)methanamine
OR12601-1G OR12601-5G OR12601-25G
APOSOR12601-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12601-1G APOSOR12601-5G APOSOR12601-25G
4-Phenoxybenzylamine
4-Phenoxybenzylamine
Formula: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Pto. Ebullición: 138 °C/5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01310836
Núm. CAS: 107622-80-0