4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12612-1G OR12612-5G
APOSOR12612-1GEA 33.5 EUR
APOSOR12612-1G APOSOR12612-5G
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Chlorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉ClO₂
MW: 232,67 g/mol
Pto. de fusión: 54…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631895
Núm. CAS: 61343-99-5