1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12622-1G OR12622-5G OR12622-10G
APOSOR12622-1GEA 0 EUR
APOSOR12622-1G APOSOR12622-5G APOSOR12622-10G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formula: C₅H₆N₂O
Pto. de fusión: 29…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460465
Núm. CAS: 25016-11-9