(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (1S,4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-ol, (1S,4R)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enol, cis-Isolimonenol
OR12641-1G OR12641-5G OR12641-25G
APOSOR12641-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12641-1G APOSOR12641-5G APOSOR12641-25G
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol 98%
(1S,4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohex-2-en-1-ol
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. Ebullición: 81…83 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,9398 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460036
Núm. CAS: 22972-51-6