Homophthalic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12643-100G OR12643-25G OR12643-5G
APOSOR12643-100GEA 285 EUR
APOSOR12643-100G APOSOR12643-25G APOSOR12643-5G
Homophthalic anhydride
Homophthalic anhydride
Formula: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006894
Núm. CAS: 703-59-3
EINECS: 211-873-4