4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12648-1G OR12648-250MG
APOSOR12648-1GEA 24.8 EUR
APOSOR12648-1G APOSOR12648-250MG
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
Pto. de fusión: 51…53 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863537
Núm. CAS: 127406-56-8