4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12649-1G OR12649-25G OR12649-5G
APOSOR12649-1GEA 0 EUR
APOSOR12649-1G APOSOR12649-25G APOSOR12649-5G
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Pyridyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631910
Núm. CAS: 127406-55-7