1-Acetyladamantane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
OR1265-100G
APOSOR1265-100GEA 150 EUR
APOSOR1265-100G
1-Acetyladamantane 98%
1-Acetyladamantane
Formula: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074739
Núm. CAS: 1660-04-4