2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methoxy-2-thio-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR12659-1G OR12659-25G OR12659-5G
APOSOR12659-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12659-1G APOSOR12659-25G APOSOR12659-5G
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
2-Mercapto-5-methoxyimidazole[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₇N₃OS
MW: 181.22 g/mol
Pto. de fusión: 238…241 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06658230
Núm. CAS: 113713-60-3