Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1266-250MG OR1266-1G
APOSOR1266-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR1266-250MG APOSOR1266-1G
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
Formula: C₈H₈BrNO₄
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173773
Núm. CAS: 104776-74-1