Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate, Methyl 4-(bromomethyl)cinnamate
OR12661-100G
APOSOR12661-100GEA 150 EUR
APOSOR12661-100G
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate 96%
Methyl-3-(4-(bromomethyl)phenyl)acrylate
Formula: C₁₁H₁₁BrO₂
MW: 255,1100 g/mol
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684186
Núm. CAS: 946-99-6