4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-sulphonyl chloride
OR12669-5G OR12669-1G
APOSOR12669-5GEA 197 EUR
APOSOR12669-5G APOSOR12669-1G
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
4'-Methylbiphenyl-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁ClO₂S
Pto. de fusión: 105…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631922
Núm. CAS: 101366-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II