2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl sulphone Hydrochloride, 2-Aminoethyl methyll sulphone hydrochloride, 2-(Methylsulphonyl)ethanamine Hydrochloride
OR12674-500MG OR12674-1G
APOSOR12674-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR12674-500MG APOSOR12674-1G
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
2-(Methylsulphonyl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₃H₁₀ClNO₂S
MW: 159,6400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840162
Núm. CAS: 104458-24-4