(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,5-Dichloro-α-toluenesulphonyl chloride
OR12682-1G OR12682-250MG
APOSOR12682-1GEA 79.9 EUR
APOSOR12682-1G APOSOR12682-250MG
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,5-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅CI₃O₂S
MW: 259.54 g/mol
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631928
Núm. CAS: 163295-70-3
UN: 3096
ADR: 8+4.3 II