(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12683-1G OR12683-250MG
APOSOR12683-1GEA 63.8 EUR
APOSOR12683-1G APOSOR12683-250MG
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride, grado técnico
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formula: C₇H₅CI₃O₂S
MW: 259,54 g/mol
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631929
Núm. CAS: 85952-30-3
UN: 3261
ADR: 8,II