Cyclopropanesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12688-100G OR12688-25G OR12688-5G
APOSOR12688-100GEA 125 EUR
APOSOR12688-100G APOSOR12688-25G APOSOR12688-5G
Cyclopropanesulphonyl chloride
Cyclopropanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₅ClO₂S
Pto. Ebullición: 60 °C/20mmHg
Densidad: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631933
Núm. CAS: 139631-62-2
UN: 3265
ADR: 8,II