N-Boc-1,3-propanediamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
OR1269-25G OR1269-5G
APOSOR1269-25GEA 43.5 EUR
APOSOR1269-25G APOSOR1269-5G
N-Boc-1,3-propanediamine
N-Boc-1,3-propanediamine
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174.244 g/mol
Pto. Ebullición: 203 °C
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 0.998 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210021
Núm. CAS: 75178-96-0
UN: 3259
ADR: 8 III