2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12700-1G OR12700-250MG
APOSOR12700-1GEA 39.3 EUR
APOSOR12700-1G APOSOR12700-250MG
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
2-Morpholin-4-yl-2-pyridin-3-ylethylamine
Formula: C₁₁H₁₇N₃O
MW: 207.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631945
Núm. CAS: 410544-52-4
UN: 1759
ADR: 8 III