4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR1271-100G OR1271-25G
APOSOR1271-100GEA 0 EUR
APOSOR1271-100G APOSOR1271-25G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₄H₄N₂O₂S
Pto. de fusión: 166…169 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173830
Núm. CAS: 18212-21-0