4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1272-1G OR1272-5G
APOSOR1272-1GEA 0 EUR
APOSOR1272-1G APOSOR1272-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride 90%
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₄H₃ClN₂OS
Pto. Ebullición: 104…108 °C/18mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173831
Núm. CAS: 59944-65-9
UN: 3265
ADR: 8,III