2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR12722-1G OR12722-5G
APOSOR12722-1GEA 137 EUR
APOSOR12722-1G APOSOR12722-5G
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
2-(4-Boc-piperazino)-2-(4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₈H₂₆N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862497
Núm. CAS: 868260-17-7