2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR12731-100MG
OR12731-250MG
OR12731-1G
APOSOR12731-100MGEA
244
EUR
APOSOR12731-100MG
APOSOR12731-250MG
APOSOR12731-1G
2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
2-(4-Methoxyphenoxy)propylamine
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂ MW: 181.24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684116 Núm. CAS: 93750-30-2 UN: 2735 ADR: 8 III |