6-Bromoanthranilic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR12773-1G
OR12773-5G
OR12773-25G
APOSOR12773-1GEA
21.9
EUR
APOSOR12773-1G
APOSOR12773-5G
APOSOR12773-25G
6-Bromoanthranilic acid 97%
6-Bromoanthranilic acid
Formula:
C₇H₆BrNO₂ Pto. de fusión: 134…137 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03618455 Núm. CAS: 20776-48-1 |