2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-2-methyl-1,3-benzothiazole
OR12777-1G
APOSOR12777-1GEA 65.4 EUR
APOSOR12777-1G
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine 98%
2-Methyl-1,3-benzothiazol-6-amine
Formula: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Pto. de fusión: 121…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00160076
Núm. CAS: 2941-62-0