N-Metoximetilamina clorhidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12778-100G OR12778-1KG
APOSOR12778-100GEA 21.9 EUR
APOSOR12778-100G APOSOR12778-1KG
N-Metoximetilamina clorhidrato 98%
N-Metoximetilamina clorhidrato
Formula: C₂H₈ClNO
MW: 97.55 g/mol
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012485
Núm. CAS: 6638-79-5
EINECS: 229-642-1