5-Bromoindol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-1H-indole
OR1278-100G OR1278-500G
APOSOR1278-100GEA 31.9 EUR
APOSOR1278-100G APOSOR1278-500G
5-Bromoindol 99%
5-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Pto. de fusión: 90…92 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005670
Núm. CAS: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7