N-Metilhidroxilamonio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methylhydroxylamine hydrochloride
OR12783-25G OR12783-1G OR12783-5G
APOSOR12783-25GEA 85.7 EUR
APOSOR12783-25G APOSOR12783-1G APOSOR12783-5G
N-Metilhidroxilamonio cloruro 97%
N-Metilhidroxilamonio cloruro
Formula: CH₆ClNO
MW: 83,52 g/mol
Pto. de fusión: 80…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012597
Núm. CAS: 4229-44-1
EINECS: 224-181-2