Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR12784-1G
OR12784-5G
APOSOR12784-1GEA
23.2
EUR
APOSOR12784-1G
APOSOR12784-5G
Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato
Ácido 4-hidroxi-2-quinolinacarboxílico hidrato
Formula:
C₁₀H₇NO₃·xH₂O Pto. de fusión: 275 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006753 Núm. CAS: 345909-35-5 |