3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Amino-5-bromo-2-hydroxypyridine
OR12788-25G
APOSOR12788-25GEA 219 EUR
APOSOR12788-25G
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one 98%
3-Amino-5-bromopyridin-2(1H)-one
Formula: C5H5BrN2O
MW: 189,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840438
Núm. CAS: 98786-86-8