4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12798-1G
APOSOR12798-1GEA 190 EUR
APOSOR12798-1G
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride 98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Pto. de fusión: 194…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 63843-53-8