3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-tert-Butyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic Acid
OR1280-10G
OR1280-1G
OR1280-5G
APOSOR1280-10GEA
0
EUR
APOSOR1280-10G
APOSOR1280-1G
APOSOR1280-5G
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₉H₁₄N₂O₂ Pto. de fusión: 151…154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173812 Núm. CAS: 175277-11-9 |