1-Fenilbutano-1,3-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
OR12814-5G OR12814-25G OR12814-100G
APOSOR12814-5GEA 21.9 EUR
APOSOR12814-5G APOSOR12814-25G APOSOR12814-100G
1-Fenilbutano-1,3-diona
1-Fenilbutano-1,3-diona
Formula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
MW: 162,19 g/mol
Pto. de fusión: 54…56 °C
Densidad: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008786
Núm. CAS: 93-91-4
EINECS: 202-286-4