4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-[(Piperidin-4-yl)thio]pyridine dihydrochloride
OR12826-100MG OR12826-500MG
APOSOR12826-100MGEA 62.5 EUR
APOSOR12826-100MG APOSOR12826-500MG
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
4-(Piperidin-4-ylsulphanyl)-pyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₆Cl₂N₂S
MW: 267,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840146
Núm. CAS: 105283-60-1