3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethylisoxasole-4-carboxylic acid
OR1283-10G OR1283-25G OR1283-5G
APOSOR1283-10GEA 77 EUR
APOSOR1283-10G APOSOR1283-25G APOSOR1283-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051657
Núm. CAS: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5