3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR1284-5G OR1284-1G
APOSOR1284-5GEA 145 EUR
APOSOR1284-5G APOSOR1284-1G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride 95%
3,5-Dimethylisoxazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₆H₆ClNO₂
Pto. Ebullición: 90 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052555
Núm. CAS: 31301-45-8
UN: 1760
ADR: 8,III