4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethylpyridin-4-amine
OR12853-1G OR12853-250MG
APOSOR12853-1GEA 88.6 EUR
APOSOR12853-1G APOSOR12853-250MG
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
4-Amino-3,5-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03413657
Núm. CAS: 43078-60-0