4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12865-1G OR12865-250MG OR12865-5G
APOSOR12865-1GEA 244 EUR
APOSOR12865-1G APOSOR12865-250MG APOSOR12865-5G
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
4,4-Diphenylpiperidine hydrochloride
Formula: C₁₇H₂₀ClN
MW: 273.81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01700799
Núm. CAS: 63675-71-8