2-Nitro-1,3,5-trimetoxibenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,6-Trimetoxinitrobenceno, 1-Nitro-2,4,6-trimetoxibenceno
OR1288-25G OR1288-5G
APOSOR1288-25GEA 0 EUR
APOSOR1288-25G APOSOR1288-5G
2-Nitro-1,3,5-trimetoxibenceno 98%
2-Nitro-1,3,5-trimetoxibenceno
Formula: C₉H₁₁NO₅
Pto. de fusión: 149…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016992
Núm. CAS: 14227-18-0