3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Pyrimidin-2-yloxy)benzaldehyde
OR12899-1G OR12899-100MG OR12899-250MG OR12899-500MG OR12899-2.5G
APOSOR12899-1GEA 197 EUR
APOSOR12899-1G APOSOR12899-100MG APOSOR12899-250MG APOSOR12899-500MG APOSOR12899-2.5G
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
3-(2-Pyrimidinyloxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
MW: 200,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791149
Núm. CAS: 263349-26-4