4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12903-100G OR12903-25G OR12903-5G
APOSOR12903-100GEA 0 EUR
APOSOR12903-100G APOSOR12903-25G APOSOR12903-5G
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Pto. de fusión: 190…196 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016979
Núm. CAS: 70547-87-4