2-(2-Thienyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR12904-1G OR12904-5G OR12904-25G
APOSOR12904-1GEA 21.9 EUR
APOSOR12904-1G APOSOR12904-5G APOSOR12904-25G
2-(2-Thienyl)pyridine
2-(2-Thienyl)pyridine
Formula: C₉H₇NS
Pto. de fusión: 60…65 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044441
Núm. CAS: 3319-99-1