Bencilo bromuro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12905-100G OR12905-25G
APOSOR12905-100GEA 0 EUR
APOSOR12905-100G APOSOR12905-25G
Bencilo bromuro 99%
Bencilo bromuro
Formula: (C₆H₅)CH₂Br
Pto. Ebullición: 198…199 °C
Pto. de fusión: –3…–1 °C
Densidad: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000172
Núm. CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1+8,II