[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: [(2-Chloroethyl)sulphonyl]benzene
OR1291-100G OR1291-25G OR1291-5G
APOSOR1291-100GEA 702 EUR
APOSOR1291-100G APOSOR1291-25G APOSOR1291-5G
[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno 98%
[(2-Cloroetil)sulfonil]benceno
Formula: C₈H₉ClO₂S
Pto. Ebullición: 168…174 °C/7mmHg
Pto. de fusión: 52…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025047
Núm. CAS: 938-09-0
EINECS: 213-337-5