4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR12921-100G OR12921-25G OR12921-5G
APOSOR12921-100GEA 319 EUR
APOSOR12921-100G APOSOR12921-25G APOSOR12921-5G
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
4-Nitrobenzenesulphonic acid hydrate
Formula: C₆H₅NO₅S
MW: 203,17 g/mol
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041886
Núm. CAS: 138-42-1
EINECS: 205-329-5
UN: 2305
ADR: 8,II